Learn More
Jenway™ Heated 10 x 10mm single cuvette holder for the 720
Dieser beheizte Küvettenhalter eignet sich für Anwendungen, bei denen die Probentemperatur kontrolliert werden muss. Jenway™ Beheizter Einzelküvettenhalter 10 x 10 mm für 7200 Spektrophotometer kann ohne Werkzeuge einfach montiert und entfernt werden. Ideal für Thermostatmessungen bei 37 °C.
Marke: Jenway™ 83056-77
Additional Details : Gewicht : 2.80000kg
Beschreibung
- Zubehör für beheizte Zellen wird mit einem Netzkabel für Großbritannien, EU oder USA für die Stromversorgung des Spektralphotometers und der beheizten Zelle ausgeliefert
- Einfacher Austausch mit der ergonomischen Rändelschraube
- Temperaturbereich von 32 bis42 °C mit einer Auflösung von 0.5 °C
- Die beheizte Zelle wird über die Bediensoftware des Geräts gesteuert
Spezifikation
7200 Spektralphotometer für die Abtastung sichtbaren Lichts | |
7200 Spektralphotometer für die Abtastung sichtbaren Lichts | |
32 bis 42 °C |
Beheizter Zellküvettenhalter | |
Netzkabel für Großbritannien, EU und die USA | |
0.5 °C |