Learn More
Brady™ Wärmeschrumpfende Schläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Artikelnummer. 11751785
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11751785 Weiß 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11751785 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 115088
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
PermaSleeve Schrumpfschläuche bieten eine hochwertige Kabelkennzeichnungslösung, die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Beständigkeit und Langlebigkeit kombiniert.
  • Wärmeschrumpfende Schläuche für Drucker
  • Diese Schrumpfschläuche sind selbstverlöschend und erfüllen die Anforderungen von SAE AMS-DTL-23053/5 Klasse 1, SAE-AS-8153 sowie MIL-STD-202 Methode 215K; UL224-Zulassung
  • CSA-Zulassung beantragt
  • BMP71 PermaSleeve Endlos-Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung, Größe 2, bis 24 mm Durchmesser, Großpackung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform B-342 bis 2005/618/EG MCV-Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt gemäß UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE-AS-81531
Beschreibung Großpackung BMP71 PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polyolefin
Bedruckbare Seiten Ein
Print Technology DOT Matrix, Thermoübertragung
Produkttyp Hülse für die Drahtmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Menge 100/Rolle
Form Rechteck
Schrumpfrate 3:1
Größe (metrisch) 29,66 x 8,5 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +135 °C
Drahtstärke 18 bis 12 AWG
Abmessungen (L x B) 25,78 x 101,6 mm
Breite (metrisch) 25,78 mm
Höhe (metrisch) 101,6 mm
Durchmesser (metrisch) 3,81 bis 1,57 mm