Learn More
Brady™ Wärmeschrumpfende Schläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Artikelnummer. 11717124
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11717124 Gelb 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11717124 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 114948
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform B-342 bis 2005/618/EG MCV-Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt gemäß UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE-AS-81531
Beschreibung BMP71 PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polyolefin
Printable Sides Ein
Print Technology DOT Matrix, Thermoübertragung
Produkttyp Hülse für die Drahtmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Rolle
Form Rechteck
Schrumpfrate 3:1
Größe (metrisch) 25,78 x 8,5 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +135 °C
Drahtstärke 18 bis 12 AWG
Dimensions (LxW) 8,50 x 25,78 mm
Breite (metrisch) 25,78 mm
Höhe (metrisch) 8,5 mm