Learn More
Brady™ Wärmeschrumpfende Schläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform B-342 bis 2005/618/EG MCV-Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt gemäß UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE-AS-81531 |
| Beschreibung | Großpackung BMP71 PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Matt |
| Format | Rolle |
| Material | Polyolefin |
| Bedruckbare Seiten | Ein |
| Print Technology | DOT Matrix, Thermoübertragung |
| Produkttyp | Hülse für die Drahtmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Markierung von Drähten und Kabeln |
| Mehr anzeigen |