Learn More
Brady™ Wärmeschrumpfende Schläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Artikelnummer. 11777124
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11777124 Gelb 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11777124 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 114957
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
PermaSleeve Schrumpfschläuche bieten eine hochwertige Kabelkennzeichnungslösung, die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Beständigkeit und Langlebigkeit kombiniert.
  • Wärmeschrumpfende Schläuche für Drucker
  • Diese Schrumpfschläuche sind selbstverlöschend und erfüllen die Anforderungen von SAE AMS-DTL-23053/5 Klasse 1, SAE-AS-8153 sowie MIL-STD-202 Methode 215K; UL224-Zulassung
  • CSA-Zulassung beantragt
  • BMP71 PermaSleeve Endlos-Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung, Größe 2, bis 24 mm Durchmesser, Großpackung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform B-342 bis 2005/618/EG MCV-Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt gemäß UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE-AS-81531
Beschreibung BMP71 PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polyolefin
Printable Sides Ein
Print Technology DOT Matrix, Thermoübertragung
Produkttyp Hülse für die Drahtmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Rolle
Form Rechteck
Schrumpfrate 3:1
Größe (metrisch) 25,78 x 11,15 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +135 °C
Drahtstärke 16 bis 10 AWG
Dimensions (LxW) 11,15 x 25,78 mm
Breite (metrisch) 25,78 mm
Höhe (metrisch) 11,15 mm