Learn More
Brady™ Wärmeschrumpfende Schläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Beskrivning
- Wärmeschrumpfende Schläuche für Drucker
- Diese Schrumpfschläuche sind selbstverlöschend und erfüllen die Anforderungen von SAE AMS-DTL-23053/5 Klasse 1, SAE-AS-8153 sowie MIL-STD-202 Methode 215K; UL224-Zulassung
- CSA-Zulassung beantragt
- BMP71 PermaSleeve Endlos-Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung, Größe 2, bis 24 mm Durchmesser, Großpackung
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform B-342 bis 2005/618/EG MCV-Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt gemäß UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE-AS-81531 |
| Beschreibung | Großpackung BMP71 PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Rolle |
| Material | Polyolefin |
| Bedruckbare Seiten | Ein |
| Print Technology | DOT Matrix, Thermoübertragung |
| Produkttyp | Hülse für die Drahtmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Markierung von Drähten und Kabeln |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?