Learn More
Thermo Scientific™ Hitzeschrumpfbänder für Nalgene™ PETG-Medienflaschen
Click to view available options
Halsausführung:
20-415
24-415
38-430
53B
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Hitzeschrumpfbändern für Thermo Scientific™ Nalgene™ PET-Medienflaschen ist die Integrität des Flascheninhalts sichergestellt. Schrauben Sie einfach den Thermo Scientific Nalgene Verschluss mit dem empfohlenen Drehmoment fest und schieben Sie das Wärmeschrumpfband über Verschluss und Flaschenhals. Erwärmen Sie das Band. Dadurch schrumpft das Band fest auf Verschluss auf und bildet ein manipulationssicheres Siegel.
- Gamma-stabile Bänder mit perforiertem ”Reißfaden” für einfache Entfernung.
- Die Bänder sind in vier Größen erhältlich und passen für Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen.
- 1.000 Stück pro Karton (zwei Beutel mit Zipverschluss à 500 Stück).
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PETG |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Anzahl pro Packung | 1000 |
| Drehmoment | 38 bis 53 in.-lb |
| Drehmomentschlüssel-Aufsätze | 2195-1153 |
| Halsausführung | 53B |
| Produkttyp | Hitzeschrumpfband |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Quadratische PETG-Medienflasche, 2.000 ml |