Learn More
Thermo Scientific™ Heißsiegelfolie für ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit den Thermo Scientific™ Heißsiegelfolien für die ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte. Die Heißversiegelung eignet sich ideal für Lagerungsanwendungen und bietet außerdem die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Mikrotiterplatte anschließend wieder zu verschließen. Bei der Heißversiegelung wird das Versiegelungsmaterial zunächst direkt über der Mikrotiterplatte in Position gebracht. Anschließend wird mehrere Sekunden lang gleichmäßig Wärme zugeführt, wodurch sich das Versiegelungsmaterial mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells der Mikrotiterplatte verbindet und diese vollständig versiegelt.
Eigenschaften:
- Schnelles Arbeiten
- Sicher, auch für temperaturempfindliche Proben
- Für Thermo Scientific ALPS Instrumente, einschließlich ALPS 3000, ALPS 25, ALPS 50 V
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | klar |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 1 Rolle |
| Abmessungen (L x B) | 610 m x 78 mm |
| Format | Roll |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ALPS 3000 |
| Produkttyp | Folie, Dichtung oder Applikator |
| Durchstechbar | Nr. |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80 bis +120 °C |
| Plate Compatibility | 96-Well Platten, 384-Well Platten |