Learn More
Thermo Scientific™ Heißsiegelfolie für ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte
Artikelnummer. 11952361
Click to view available options
Material:
Aluminium
Polypropylen
Produkttyp:
Automatische Heißversiegelung
Folie, Dichtung oder Applikator
Abmessungen (L x B):
370 m x 78 mm
610 m x 78 mm
610 m x 78 mm
Packungsgröße:
1 Stück
370 Meter
610 Meter
Artikelnummer. 11952361
Marke: Thermo Scientific™ AB3738
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit diesen Heißversiegelungsgeräten für Mikrotiterplatten. Das Heißsiegeln bietet die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Platte anschließend wieder zu verschließen.
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit den Thermo Scientific™ Heißsiegelfolien für die ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte. Die Heißversiegelung eignet sich ideal für Lagerungsanwendungen und bietet außerdem die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Mikrotiterplatte anschließend wieder zu verschließen. Bei der Heißversiegelung wird das Versiegelungsmaterial zunächst direkt über der Mikrotiterplatte in Position gebracht. Anschließend wird mehrere Sekunden lang gleichmäßig Wärme zugeführt, wodurch sich das Versiegelungsmaterial mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells der Mikrotiterplatte verbindet und diese vollständig versiegelt.
  • Für PCR geeignet (erfordert den Druck eines beheizten Schraubdeckels)
  • Leicht zu durchstechen
  • Die abziehbare Klebverbindung kann von Hand entfernt werden.
  • Die 20 μm-Folie ist noch leichter zu durchstechen und eignet sich für mehrere Schichtungen.
  • Empfohlen für:
  • Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: -80 °C bis +80 °C (+120 °C mit entsprechendem Druck durch den Thermocycler-Deckel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Folie
Solvent Or Alcohol Resistant Reagenzien für die Biowissenschaft, DMSO
Material Aluminium
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 1
Abmessungen (L x B) 610 m x 78 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, geeignet für PCR
Inhalt und Lagerung Allgemein; langfristig
Format Roll
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS 5000 & ALPS 3000
Produkttyp Automatische Heißversiegelung
Produktlinie Abgene
Haftmittel Polypropylen
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Nein
Durchstechbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) -80 bis +120 °C
Wellform Alle Well-Formen
Plate Compatibility Polypropylen, Polyethylen
Inkubationsbedingungen Allgemein
Abziehbar Ja