Learn More
Thermo Scientific™ Heißsiegelfolie für ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit den Thermo Scientific™ Heißsiegelfolien für die ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte. Die Heißversiegelung eignet sich ideal für Lagerungsanwendungen und bietet außerdem die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Mikrotiterplatte anschließend wieder zu verschließen. Bei der Heißversiegelung wird das Versiegelungsmaterial zunächst direkt über der Mikrotiterplatte in Position gebracht. Anschließend wird mehrere Sekunden lang gleichmäßig Wärme zugeführt, wodurch sich das Versiegelungsmaterial mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells der Mikrotiterplatte verbindet und diese vollständig versiegelt.
- Für PCR geeignet (erfordert den Druck eines beheizten Schraubdeckels)
- Leicht zu durchstechen
- Die abziehbare Klebverbindung kann von Hand entfernt werden.
- Die 20 μm-Folie ist noch leichter zu durchstechen und eignet sich für mehrere Schichtungen.
- Empfohlen für:
- Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: -80 °C bis +80 °C (+120 °C mit entsprechendem Druck durch den Thermocycler-Deckel)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Folie |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Reagenzien für die Biowissenschaft, DMSO |
| Material | Aluminium |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Anzahl Wells | 96 |
| Anzahl pro Karton | 1 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Abmessungen (L x B) | 610 m x 78 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, geeignet für PCR |
| Mehr anzeigen |