Learn More
Thermo Scientific™ Heißsiegelfolie für ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte
Artikelnummer. 11932361
Click to view available options
Material:
Aluminium
Polypropylen
Produkttyp:
Automatische Heißversiegelung
Folie, Dichtung oder Applikator
Abmessungen (L x B):
370 m x 78 mm
610 m x 78 mm
610 m x 78 mm
Packungsgröße:
1 Stück
370 Meter
610 Meter
Artikelnummer. 11932361
Marke: Thermo Scientific™ AB3686
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit diesen Heißversiegelungsgeräten für Mikrotiterplatten. Das Heißsiegeln bietet die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Platte anschließend wieder zu verschließen.
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit den Thermo Scientific™ Heißsiegelfolien für die ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte. Die Heißversiegelung eignet sich ideal für Lagerungsanwendungen und bietet außerdem die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Mikrotiterplatte anschließend wieder zu verschließen. Bei der Heißversiegelung wird das Versiegelungsmaterial zunächst direkt über der Mikrotiterplatte in Position gebracht. Anschließend wird mehrere Sekunden lang gleichmäßig Wärme zugeführt, wodurch sich das Versiegelungsmaterial mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells der Mikrotiterplatte verbindet und diese vollständig versiegelt.
Eigenschaften:
  • Schnelles Arbeiten
  • Sicher, auch für temperaturempfindliche Proben
  • Für Thermo Scientific ALPS Instrumente, einschließlich ALPS 3000, ALPS 25, ALPS 50 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 1 Rolle
Abmessungen (L x B) 610 m x 78 mm
Format Roll
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS 3000
Produkttyp Folie, Dichtung oder Applikator
Durchstechbar Nr.
Temperaturbereich (metrisch) -80 bis +120 °C
Plate Compatibility 96-Well Platten, 384-Well Platten