Beschreibung
Heißsiegelfolien bieten aufgrund der dichten Versiegelung einen sehr guten Schutz vor Verdunstung und Verunreinigung.
Aluminiumfolien werden für PP- und PS-Platten verwendet. Sie sind beständig gegen Lösungsmittel und eignen sich sowohl für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen als auch für die Lagerung bei Raumtemperatur. Je nach Anwendungszweck sind sie abziehbar oder durchstechbar.
Die transparente Folie in PE wird für PP-Platten verwendet. Aufgrund seiner guten optischen Eigenschaften eignet es sich für qPCR- und kolorimetrische Assays.
Specifications
Specifications
| Farbe | Silber |
| Material | Aluminium |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Haftmittel | Aluminium-Heißsiegelung |
| Durchstechbar | Ja |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 bis +120 °C |
| Fit for Purpose | PCR-fähig |