Learn More
Brady™ Hitzebeständige Polyimid-Leiterplattenetiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17898384 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,187 x 1 in.
0,25 x 0,25 in.
0,25 x 0,75 in.
0,25 x 0,9 in.
0,25 x 1,5 in.
0,25 x 2 in.
0,275 x 0,5 in.
0,2 x 0,65 in.
0,375 x 0,375 in.
0,375 x 1 in.
0,4 x 0,4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
750 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form Packungsgröße
17898384 0,2 x 0,65 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 5,08 mm Rechteck 750 Stück
17858244 0,187 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 4,75 mm Rechteck 750 Stück
17819164 0,25 x 0,75 in. M710, BMP71 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17808344 0,25 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17828304 0,25 x 0,9 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17858374 0,25 x 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Quadratisch 750 Stück
17878154 0,25 x 2 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 100 Stück
17878134 0,25 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17871659 0,275 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,99 mm Rechteck 750 Stück
17838754 0,375 x 1 in. M710, BMP71 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17858254 0,375 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17878234 0,375 x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Quadratisch 500 Stück
17828154 0,4 x 0,4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 10,16 mm Quadratisch 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17898384 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174376
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Hochtemperaturpolyimid ist so konzipiert, dass es Umgebungen beim Wellenlöten und mehrfachen aggresiven Waschvorgängen standhält, für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung.
  • Der extrem haltbare Klebstoff ist für den Einsatz unter extremen Waschbedingungen und mit Reinigungsmitteln geeignet und ideal für automatische Applikationsgeräte.
  • Das glänzend weiße Polyimidmaterial ist thermotransferbedruckbar.
  • UL-geprüft, erfüllt die Anforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K
  • Betriebstemperatur von -70 °C bis 100 °C (-94 °F °bis 212 °F)
  • Hergestellt aus Polyimidmaterial B-727
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Ausgestanzt
Material Polyimid
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Temperaturanzeigende Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 750 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +572 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +300 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0044 in.
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Abmessungen (L x B) 0,2 x 0,65 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,65 in.
Breite (metrisch) 16.51 mm
Höhe (metrisch) 5,08 mm