Learn More
Brady™ Hitzebeständige Polyimid-Etiketten
Das Hochtemperaturpolyimid ist so konzipiert, dass es Umgebungen beim Wellenlöten und mehrfachen aggresiven Waschvorgängen standhält, für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung.
Marke:  Brady™ 173897
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17871659
  • 180.00 CHF / 750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Die Etiketten mit äußerst hoher Klebkraft sind beständig gegen aggressive Reinigungsverfahren und Chemikalien und eignen sich ideal für das automatische Anbringen.
  • Das glänzende, weiße Polyimid-Material ist für den Thermotransferdruck geeignet.
  • UL-Zulassung; erfüllt die Anforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K
  • Anwendungstemperatur von -70 bis 100°C (-94 bis 212°F)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Hitzebeständige Polyimid-Etiketten > Polyimidetiketten für Leiterplatten; Abmessungen (L x B): 0,275 x 0,5 in.; zur Verwendung mit (Ausrüstung): M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter); Höhe (metrisch): 6,99 mm; Form: Rechteck