Learn More
Buerkle™ HDPE-Weithalskisten, rund
Artikelnummer. 16487893 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16487893
Marke: Buerkle™ 62820250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weithalsige Behälter mit sehr guter Bruchfestigeit für eine bequeme Befüllung. Besonders geeignet für die Lagerung oder den Versand von Pulvern und Granulaten.
  • Transparent, bruchsicher, aus HDPE
  • PP-Schraubdeckel mit PE-Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 41 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material HDPE
Menge Je 1
Klarheit Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 98 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 65 mm
Verschlusstyp Schraubkappe