Learn More
Buerkle™ HDPE-Weithalskisten, rund
Artikelnummer. 10478441 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10478441
Marke: Buerkle™ 62821000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weithalsige Behälter mit sehr guter Bruchfestigeit für eine bequeme Befüllung. Besonders geeignet für die Lagerung oder den Versand von Pulvern und Granulaten.
  • Transparent, bruchsicher, aus HDPE
  • PP-Schraubdeckel mit PE-Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 67 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Schraubdeckel
Material HDPE
Menge 1
Gewicht (metrisch) 0,06 kg
Klarheit Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 153 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Verschlusstyp Schraubkappe