Learn More
Buerkle™ HDPE-Weithalskisten, rund
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Transparent, bruchsicher, aus HDPE
- PP-Schraubdeckel mit PE-Dichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1500 mL |
| Farbe | Transparent |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 67 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Enthält | Schraubdeckel |
| Material | HDPE |
| Menge | 1 |
| Gewicht (metrisch) | 0,078 kg |
| Klarheit | Transparent |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |