Learn More
BRAND™ Lagerflasche, PE-HD, Weithals, 10 Liter, mit Schraubkappe und Tragegriff
Artikelnummer. p-8546001 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10319811
Marke: BRAND™ 130970
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HDPE-Konstruktion. Weithalsflasche mit Schraubverschluss und Tragegriff.
  • Aus HDPE gefertigt
  • Weiter Hals
  • Mit Schraubverschluss und Tragegriff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Enthält Tragegriff
Material HDPE
Closure Included Ja
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlusstyp Schraubkappe