Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 10485942 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10485942 250 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10485942 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03380250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kostengünstige quadratische Flasche zum Verpacken und Lagern von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
  • Transparent, bruchsicher, aus HDPE
  • Spezieller Beschriftungsbereich für Etiketten oder manuelle Beschriftung
  • Auslaufsicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Transparent
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 59 mm
Breite (metrisch) 59 mm
Gewindegröße (metrisch) 50 mm
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 110,5 mm
Verschlusstyp Schraubkappe