Learn More
Buerkle™ Kanister aus HDPE, mit weitem Hals und Gewindestutzen
Artikelnummer. 10497951 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
20 L
30 L
Abmessungen (L x B x H):
290 T x 130 B x 280 mm H
310 x 137 x 400 mm (T x B x H)
365 x 165 x 485 mm (T x B x H)
365 x 240 x 485 mm (T x B x H)
Unit Size:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Unit Size
10497951 10 L 310 x 137 x 400 mm (T x B x H) 1 Stück
10229070 5 l 290 T x 130 B x 280 mm H 1 Stück
10096771 20 L 365 x 165 x 485 mm (T x B x H) 1 Stück
10411381 30 L 365 x 240 x 485 mm (T x B x H) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10497951 Supplier Buerkle™ Supplier No. 04311010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.05 CHF
    60.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.05 CHF
    11% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weithals-Kanister mit extrem breiter Einfüllöffnung (88 mm), leicht zu reinigen, was besonders bei der Lagerung empfindlicher Substanzen wichtig ist.
  • Die breite Einfüllöffnung ermöglicht eine einfache Reinigung
  • Tragegriffe und ein Schraubdeckel garantieren einen sicheren und bequemen Transport
  • Kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden
  • Hergestellt aus transparentem HDPE
  • UV-stabil
  • Selbstklebende blaue Liter-Graduierung und Zapfhähne als Zubehör erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,91 gal.
Kapazität (metrisch) 10 L
Zertifizierung/Konformität Für Lebensmittel geeignet
Verschlusstyp Schraubdeckel
Farbe Durchsichtig
Abmessungen (L x B x H) 310 x 137 x 400 mm (T x B x H)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel, sicheren und bequemen Transport, wird als Sedimentierkanister verwendet
Graduierungen Literskala separat erhältlich
Enthält 0.75 in. Anschlussgewinde, Tragegriff, Schraubverschluss
Material HDPE
Mouth Style Weit
Produkttyp Kanister