Learn More
Buerkle™ Kanister aus HDPE, mit weitem Hals und Gewindestutzen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
20 L
30 L
Abmessungen (L x B x H):
290 T x 130 B x 280 mm H
310 x 137 x 400 mm (T x B x H)
365 x 165 x 485 mm (T x B x H)
365 x 240 x 485 mm (T x B x H)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die breite Einfüllöffnung ermöglicht eine einfache Reinigung
- Tragegriffe und ein Schraubdeckel garantieren einen sicheren und bequemen Transport
- Kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden
- Hergestellt aus transparentem HDPE
- UV-stabil
- Selbstklebende blaue Liter-Graduierung und Zapfhähne als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7,9 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 30 L |
| Zertifizierung/Konformität | Suitable for foodstuffs |
| Verschlusstyp | Schraubdeckel |
| Farbe | Transparent |
| Abmessungen (L x B x H) | 365 x 240 x 485 mm (T x B x H) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel, sicheren und bequemen Transport, wird als Sedimentierkanister verwendet |
| Graduierungen | Liter scale available separately |
| Enthält | 0.75 in. Anschlussgewinde, Tragegriff, Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |