Learn More
Kautex™ Quadratische Enghalsflasche aus HDPE, weiß
Artikelnummer. 17878167
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 L
0,25 L
0,5 l
1 L
2,5 l
Packungsgröße:
122 Stück
247 Stück
27 Stück
544 Stück
72 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17878167 0,25 L 247 Stück
15991441 0,1 L 544 Stück
15981441 0,5 l 122 Stück
17838167 1 L 72 Stück
15931441 2,5 l 27 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17878167 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000083994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00 CHF
    386.98 CHF / 247 Stück
    Sparen 69.02 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE lassen sich dank ihrer rechteckigen Größe einfach lagern und sparen Platz im Labor.
Quadratischer Querschnitt. Naturfarben oder weiss. Vertieftes Etikettierfeld. Ideal für Flüssigkeiten, auslaufsicher.
Anwendungsbereiche:
Verpacken, Bemustern, Lagern, Transportieren.
Verschlüsse bitte separat bestellen.
Volumen: 250mL
φ Hals Innen: 17mm
Grösse: 60/60/136mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,25 L
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung
Material HDPE
Halsausführung Eng
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 136 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Form Quadratisch
Produkttyp Enghalsflasche