Learn More
Buerkle™ Universelle HDPE-Aufbewahrungsbehälter
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
29 L
48 l
94 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- HDPE; weiß
- Stapelbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 48 l |
| Zertifizierung/Konformität | Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, Verordnung (EU) 10/2011 |
| Beschreibung | glatte Innenfläche |
| Farbe | Weiß |
| Material | HDPE |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel- und Hygienebereich |
| Montageart | Stapelbar |
| Produkttyp | Aufbewahrungsbehälter |
| Länge (metrisch) | 660 mm |
| Mehr anzeigen |