Learn More
Cole-Parmer™ Schlauch aus HDPE
Artikelnummer. 11730239
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
9,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11730239
Marke: Cole-Parmer™ 9550102
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4,3 mm
Material HDPE
Außendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30,48 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den universellen Labor- und Industrieeinsatz
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -75 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 260 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 66 °C