Learn More
Masterflex™ T-Anschlussstück aus HDPE, Stecknippel
Die T-Verbindungsstücke mit Stecknippel sind einfache und kostengünstige Anschlüsse, die für die schnelle und einfache Montage von Flüssigkeitspfaden im Labor entwickelt wurden.
Marke: Masterflex™ 30623-77
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Verwendung bei Niederdruckanwendungen, im Allgemeinen unter 30 psi (2 bar)
- Hergestellt aus hochwertigem HDPE
- Sterilisation nur durch Ethylenoxid (ETO)
- Komplettes Sortiment an Standardgrößen erhältlich
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Schlauchtülle | |
3/8 in. Schlauch-Innendurchm. | |
Ethylenoxid |
HDPE | |
10er-Packung | |
T-Form |