Learn More
Masterflex™ T-Anschlussstück aus HDPE, Stecknippel
Die T-Verbindungsstücke mit Stecknippel sind einfache und kostengünstige Anschlüsse, die für die schnelle und einfache Montage von Flüssigkeitspfaden im Labor entwickelt wurden.
Marke:  Masterflex™ 30623-60
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11744769
  • 28.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwendung bei Niederdruckanwendungen, im Allgemeinen unter 30 psi (2 bar)
  • Hergestellt aus hochwertigem HDPE
  • Sterilisation nur durch Ethylenoxid (ETO)
  • Komplettes Sortiment an Standardgrößen erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchtülle
3/4 in. Schlauch-Innendurchm.
Ethylenoxid
HDPE
10er-Packung
T-Form