Learn More
Masterflex™ T-Verbinder aus HDPE
Artikelnummer. 12344588
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
4,76mm
9,52mm
15,8mm
19,05mm
25,4mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12344588
Marke: Masterflex™ 3061325
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 15,8 mm
Material HDPE
Zur Verwendung mit 15,8mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -53 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Form T
Max. Operating Temperature (Metric) 65 °C
Produkttyp T-Verbindungsstück