Learn More
Masterflex™ T-Verbinder aus HDPE
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
4,76mm
9,52mm
15,8mm
19,05mm
25,4mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,52 mm |
| Material | HDPE |
| Zur Verwendung mit | 9,52mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -53 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Form | T |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 65 °C |
| Produkttyp | T-Verbindungsstück |