Learn More
BRAND™ HDPE-Vorratsflasche
Artikelnummer. p-7164806 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10074271
Marke: BRAND™ 130870
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die HDPE-Vorratsflasche verfügt über eine enge Öffnung und einen Schraubverschluss.
ulliHergestellt aus Polyethylen hoher Dichte/liliMit Schraubverschluss und Tragegriff/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Enthält Tragegriff
Material HDPE
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlusstyp Schraubkappe