Learn More
Kappes Systeme™ HDPE-Vorratsbehälter
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Abmessungen (L x B x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
160 x 105 x 75 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für die individuelle Lagerung von Kleinteilen. Aus lebensmittelechtem, schlag- und stossfestem Polyethylen. Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle. Glatte Innenwände für leichte Reinigung. Der Boden ist verstärkt. Extrabreiter Stapelrand für sichere Stapelfähigkeit. DGBM geschützt. Zubehör: Papieretiketten, Folien und Auflagedeckel.
B/T/H: 140/230/130mm
Grösse: 6
Farbe: Blau
B/T/H: 140/230/130mm
Grösse: 6
Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Vorratsbehälter |
| Material | HDPE |
| Farbe | Blau |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit | Zufuhr-Rollenbahn |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Lebensmitteln |
| Serie | 6 |
| Menge | 1/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 230 x 140 x 130 mm |
| Länge (metrisch) | 230 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.