Learn More
Cole-Parmer™ Rollwagen aus HDPE und Stahl
Diese robusten Gerätewagen eignen sich für die Lagerung und den Transport im Labor. Cole-Parmer™ Deep Ledge Gerätewagen aus robustem, hochdichtem Polyethylen bestechen durch ihre ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen viele Substanzen, einschließlich der meisten Säuren und Basen
Marke:  Cole-Parmer™ BC20303DMB
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11775629
  • 815.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr robust, Deck aus Stahl mit Emaillebeschichtung und abgewinkelter Unterbau mit robusten Einlageböden aus HDPE
  • Wägen mit 2 und 3 Böden enthalten Microban™, ein antimikrobielles Produkt zum Schutz vor Bakterien, Schimmel und Mehltau
  • Die glatten, einfach abwischbaren Böden haben eine tiefe 44.5 mm-Lippe zum Auffangen verschütteter Flüssigkeiten
  • Mittlere Böden der 3- und 4-Boden-Ausführung in 25.4 mm-Abständen
  • Mit schwenkbaren Rollen
  • Griff 711 mm über Deck
  • Fassungsvermögen 181 kg
Spezifikation
Spezifikation
Rollwagen
831,85 mm
1
1041,4 mm
181 kg