Learn More
Gilac™ Lid for 12 L and 15 L Container
Artikelnummer. 15201968
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15201968
Marke: Gilac™ G118977
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Covering Lid for 12 L and 15 L Containers for increased hygiene, suitable with rectangular plastic food container.
  • Lid for rectangular plastic food container
  • Covering lid for increased hygiene
Spezifikation
Typ Mülleimer-Deckel
Material HDPE
Farbe Grau
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 3.2 gal.
Kapazität (metrisch) 12 L
Zertifizierung/Konformität Food Certified Compliance
Zur Verwendung mit Food
Enthält Lid
Länge (angloamerikanisch) 15.7 in.
Länge (metrisch) 400 mm
Breite (angloamerikanisch) 11.8 in.
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.2 in.
Höhe (metrisch) 30 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 11.29 oz.
Gewicht (metrisch) 0.32 kg
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +194°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +90°C