Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Enghalsflaschen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE lassen sich dank ihrer rechteckigen Größe einfach lagern und sparen Platz im Labor.
Marke: Kautex™ 2000083973
Additional Details : Gewicht : 5.76000kg
Beschreibung
- Quadratischer Querschnitt
- Vertieftes Beschriftungsfeld
- Vier Verschlussarten sind separat lieferbar
- Ideal für Flüssigkeiten, auslaufsicher
- Verpackung
- Senden von Proben
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
1 l | |
17 mm | |
HDPE | |
Nein | |
Quadratisch | |
Enghalsflasche |
Naturfarben | |
Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung | |
Eng | |
Eine enge | |
221 mm | |
85 mm |