Learn More
Huenersdorf™ HDPE-Probenbehälter
Artikelnummer. 11746745
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
2000 ml
Form:
Quadratisch
Rund
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 11746745
Marke: Huenersdorf™ 911600
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Heunersdorf™ Probenbehälter aus HDPE sind aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP) gefertigt und eignen sich zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Artikel in verschiedenen Anwendungsbereichen.
  • Beständig gegen Säuren und Chemikalien
  • Dicht schließender Deckel
  • Tiefgefrierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Deckel mit Haube
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle
Enthält Fest verschließender LDPE-Deckel
Montageart Stapelbar
Produkttyp Runder Probencontainer
Menge 25 Packung
Höhe (metrisch) 143 mm
Außendurchmesser (metrisch) 169 mm