Learn More
Kautex™ HDPE-Schraubverschlüsse mit Dosierpumpe
Click to view available options
:
Für die Verwendung mit 5 und 10 l-Behälter
Beschreibung
- Aus HDPE für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
- Ideal zum Dispensieren von Flüssigkeiten in gemessenen Mengen
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für die Verwendung mit 5 und 10 l-Behälter |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Produkttyp | Schraubkappe mit Dosierpumpe |