Learn More
Buerkle™ HDPE-Rundflaschen mit Schnappverschluss
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
Handliche Rundflasche mit Klappscharnier-Verschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
- Flasche HDPE transparent, Verschluss PP
- Klappverschluss mit Loch Ø 3 mm
- Preiswert und formschön
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Farbe | Transparent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle |
| Material | HDPE |
| Menge | 1 |
| Transparenz | Ja |
| Gewindegröße (metrisch) | 22 mm |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |