Learn More
Buerkle™ HDPE-Rundflaschen mit Schnappverschluss
Artikelnummer. 11872323 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11872323
Marke: Buerkle™ 03080100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Handliche Rundflaschen aus HDPE mit Klappverschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
Handliche Rundflasche mit Klappscharnier-Verschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
  • Flasche HDPE transparent, Verschluss PP
  • Klappverschluss mit Loch Ø 3 mm
  • Preiswert und formschön
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle
Material HDPE
Menge 1
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 22 mm
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 115 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussgröße 3 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja