Learn More
Masterflex™ HDPE-Reduktionsstück
Artikelnummer. 11749999
Artikelnummer. 11749999
Marke: Masterflex™ 3062215
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HDPE-Reduzierstück zur Reduzierung der Schlauchdurchmesser von 2.5 mm auf 1.3 mm.
  • HDPE
  • Reduziert den Schlauch von 2.5 mm auf 1.3 mm Durchmesser.
  • Sterilisierbar mit ETO
Spezifikation
Beschreibung HDPE-Reduzierstück 1.3 mm bis 2.5 mm Durchmesser
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material HDPE
Zur Verwendung mit 1.3 mm bis 2.5 mm Durchmesser
Verpackungsmenge 5 Packung
Anschlussgröße Schlauchgröße 1.3 mm bis 2.5 mm im Durchmesser
Produkttyp Verbinder Reduktionsstück