Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Enghalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.1 l
0.25 l
0.5 l
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
122 Stück
247 Stück
27 Stück
544 Stück
72 Stück
Beschreibung
- Quadratischer Querschnitt
- Vertieftes Beschriftungsfeld
- Vier Verschlussarten sind separat lieferbar
- Ideal für Flüssigkeiten, auslaufsicher
- Verpackung
- Senden von Proben
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0.5 l |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 17 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | Eng |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Mehr anzeigen |