Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 L
0,25 L
0,5 l
1 L
Packungsgröße:
108 Stück
205 Stück
381 Stück
648 Stück
Beschreibung
- Vierkantig, aus PE-HD naturfarben oder PVC glasklar. Geriffelte Seiten für sicheren Halt. Hohe Stabilität. Auslaufsicher.
- Anwendungsbereiche:
- Verpacken, Lagern, Versenden, Dosieren.
- Für PE-HD Flaschen vier Verschlussarten (auch mit Spritzverschluss verwendbar). Verschlüsse bitte separat bestellen.
- Volumen: 1000mL
- φ Hals: 19,0mm
- B/T/H: 84,0/66,0/223,5mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 L |
| Farbe | Tiefkühlgerät mit natürlichem |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 19 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Dispensieren, Versand |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | Eng |
| Closure Included | NEIN |
| Öffnung | Eng |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 222.5 mm |
| Mehr anzeigen |