Learn More
Kartell™ Schwerwandige Ballonflaschen mit schmalem Hals, HDPE
Artikelnummer. 10643852
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
25 l
50 l
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10643852 50 l 2 Stück
10544851 5 l 4 Stück
10643662 10 l 4 Stück
10011061 25 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10643852 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0165000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für Lebensmittel; Autoklavierbar.
  • Sehr beständig
  • Durch die O-Ring-Dichtungskappe wird er auslaufsicher
  • Die Kappe kann für zusätzliche Sicherheit mit Draht befestigt werden
  • Inklusive Tragegriffen
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 13 gal.
Kapazität (metrisch) 50 l
Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung O-Ring-Dichtungskappe
Innendurchmesser (metrisch) Hals 79.5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 350 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Höhe (metrisch) mit Verschluss 700 mm
Enthält Verschluss, Tragegriffe
Material HDPE
Mouth Style Enghals
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Packung 2 Pk.
Produkttyp Dickwandiger Ballon