Learn More
Kartell™ Enghalsflaschen aus HDPE
Die Kartell™ Enghalsflasche mit weißer manipulationssicherer Kappe verfügt über abgeschrägte Schultern, um Rückstandsablagerungen zu verringern.
Marke:  Kartell™ 1570400
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10417512
  • 66.45 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab
10-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Sicherheitsring, der festgezogen ist, wenn die Kappe auf die Flasche geschraubt ist.
  • Beim Öffnen der Flasche bricht der Sicherheitsring.
  • Anzeichen von Manipulation sind gut zu erkennen.
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Manipulationssicherer Schraubverschluss
Eng
1000 ml
22.5 mm
Manipulationssicher Schraubverschluss
22.5 mm
Enghalsflasche
28/410
90 mm
222 mm
1000 ml
Durchscheinend
Lebensmittel
HDPE
28/410
Flasche