Learn More
Buerkle™ HDPE-Multiflaschen mit Polypropylen-Schraubverschluss
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
ulliHDPE-Flasche, PP-Deckel/liliGeprägte Messskala für Inhalt/liliAbsolut auslaufsicher/liliMit Schraubverschluss/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Transparent |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 19 mm |
| Material | HDPE |
| Menge | 20/Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | 28 mm |
| Closure Included | Ja |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 99,5 mm |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |