Learn More
Buerkle™ HDPE-Multiflaschen mit Polypropylen-Schraubverschluss
Artikelnummer. 15237883 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15237883
Marke: Buerkle™ 03010100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flasche zur universellen Verwendung. Die mittelgroße Flaschenöffnung ermöglicht einfaches Befüllen und sicheres Ausgießen.
ulliHDPE-Flasche, PP-Deckel/liliGeprägte Messskala für Inhalt/liliAbsolut auslaufsicher/liliMit Schraubverschluss/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 19 mm
Material HDPE
Menge 20/Packung
Gewindegröße (metrisch) 28 mm
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 99,5 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 46 mm
Verschlusstyp Schraubkappe