Learn More
ratiolab™ Pasteur-Plast Mikropipetten
Verwenden Sie diese Pipetten für die einfache und sichere Handhabung von Flüssigkeiten. ratiolab™ Pasteur-Plast Mikropipetten sind gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren inert. Die geringe Affinität der Oberfläche verringert den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen durch das Entstehen von Bindungen.
Marke: ratiolab™ 2655151
Additional Details : Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
Eine Kreuzkontamination und Verschleppung kann nicht auftreten, so dass eine mühsame Reinigung nicht erforderlich ist. Außerdem besteht nicht die Gefahr von Glasbruch sowie eines damit verbundenen Austretens von infektiösem Material.- Neuer weicher, elastischer Ballon
- Unzerbrechlich – daher weniger Verletzungsgefahr durch Glasbruch
- Die gratfreie Öffnung gewährleistet ein sauberes und genaues Dosieren
- Erhabene Skala an der Außenseite
- Gassterilisiert und einzeln verpackt
- BSE-frei und lebensmittelecht
Spezifikation
HDPE | |
500/Packung | |
150 mm |
Lebensmittelanalyse | |
3 ml | |
Pasteur-Pipette |