Learn More
VITLAB™ HDPE-Messlöffel
Verwenden Sie diese korrosionsbeständigen Schaufeln für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. VITLAB™ HDPE-Messlöffel sind leichter als Metall, verziehen sich nicht und weisen eine gute chemische Beständigkeit auf.
Marke: VITLAB™ 40093
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Konisch in Form mit konischer Füllkante
Spezifikation
Konisch | |
15 ml | |
Geeignet zum Wiegen |
Naturfarben | |
Messschaufel | |
HDPE |