Learn More
Masterflex™ HDPE-Außengewindeadapter
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 1/4 in. x 3/8 in. Schlauch-ID
Für 1/8 x 1/4 in. Schlauch-ID
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Materialien und Konfigurationen
- Adapter für ein männliches NPT-Gewinde auf einen Schlauchanschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Zur Verwendung mit | Für 1/8 x 1/4 in. Schlauch-ID |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Gewindegröße | NPTM 0.125 in. |
| Form | Gerade |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 85 °C |
| Produkttyp | Adapter für männliches Gewinde |