Learn More
Masterflex™ HDPE-Außengewindeadapter (männlich), Stecknippel
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/4 x 3/16 in. Schlauch-ID
1/8 x 3/16 in. Schlauch-ID
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbereich: -53 bis 65 °C
- Sterilisation durch Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Zur Verwendung mit | 1/8 x 3/16 in. Schlauch-ID |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Produkttyp | Schlauchtülle |