Learn More
Ratiolab™ Pasteurpipetten, 3ml Teilung, sterile (VE=500Stck. Steril und einzeln verpackt
Beschreibung
- Kein Risiko für Kreuzkontaminationen oder Verschleppung
- Keine Gefahr für Glasbruch und der daraus entstehenden Gefahr, dass infektiöses Material freigesetzt wird
- Transparente Konstruktion aus Polyethylen
- Gegen biologische Flüssigkeiten und die meisten Säuren inert
- Weicher, elastischer Kolben
- Gratlose Öffnung für ordentliches, sauberes und präzises Dosieren
- Deutlich sichtbare, eingeprägte Graduierungen
- Gassterilisiert und einzeln verpackt
- BSE-frei
- Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelanalyse |
| Menge | 500/Packung |
| Volumen (metrisch) | 3 ml |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Typ | Pasteurpipette |