Learn More
Buerkle™ Deckel, PE, Tonne rund, 75 l und 110 l
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
370 mm
460 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Deckel, PE, Tonne rund, 75 l und 110 l ist das perfekt Zubehö für Buerkle™ Tonnen, rund.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckel |
| Material | Polyethylen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 460 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für runde Becher |
| Menge | Je 1 |